Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tenofovirdisoproxilfumarat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


461250010 461250050 461250250
ACRO461250010EA 35.3 EUR InStock
ACRO461250010 ACRO461250050 ACRO461250250
Tenofovirdisoproxilfumarat 98%
Tenofovir disoproxil fumarate


Formel: C₁₉H₃₀N₅O₁₀P·C₄H₄O₄
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08141829
CAS-Nummer: 202138-50-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Fumaric acid 17.5 to 19

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge