Valganciclovir hydrochloride 97+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
461270010
ACRO461270010EA 369 EUR InStock
ACRO461270010
Valganciclovir hydrochloride 97+%
Valganciclovir hydrochloride
Formel: C₁₄H₂₂N₆O₅·HCl
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08460118
CAS-Nummer: 175865-59-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 %
HPLC ≥97.0 % ( sum of two diastereomers)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge