Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,8-Diazafluoren-9-one

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

461310010 461310050
ACRO461310010EA 331 EUR InStock
ACRO461310010 ACRO461310050
1,8-Diazafluoren-9-one
1,8-Diazafluoren-9-one


Formel: C₁₁H₆N₂O
Melting Pt: 229…233 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00082335
CAS-Nummer: 54078-29-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Dye content ≥70.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge