Rosuvastatin sodium salt 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
461490010
ACRO461490010EA 165 EUR InStock
ACRO461490010
Rosuvastatin sodium salt 98%
Rosuvastatin sodium salt
Formel: C₂₂H₂₇FN₃NaO₆S
Melting Pt: 106…118 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18783208
CAS-Nummer: 147098-18-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.5 %
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge