Stevioside
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
461560250
ACRO461560250EA 76.8 EUR InStock
ACRO461560250
Stevioside
Stevioside
Formel: C₃₈H₆₀O₁₈
Melting Pt: 198 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00079561
CAS-Nummer: 57817-89-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤6 %
HPLC ≥75 %
Specific optical rotation -28° to -32° (20°C, 589 nm) (6 % in water)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge