Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Gemfibrozil 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

461790050 461790250
ACRO461790050EA 58.5 EUR InStock
ACRO461790050 ACRO461790250
Gemfibrozil 98%
Gemfibrozil


Formel: C₁₅H₂₂O₃
Melting Pt: 60…61 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00079335
CAS-Nummer: 25812-30-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
Water ≤0.25 %
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge