Lapatinib
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
462360010
ACRO462360010EA 237 EUR InStock
ACRO462360010
Lapatinib
Lapatinib
  • Bioactive
Formel: C₂₉H₂₆ClFN₄O₄S
MW: 581.1 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09264194
CAS-Nummer: 231277-92-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge