Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]pyrimidin-2-ylamino]-2-methylbenzenesulphonamide

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

462380010 462380050
ACRO462380010EA 353 EUR InStock
ACRO462380010 ACRO462380050
5-[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]pyrimidin-2-ylamino]-2-methylbenzenesulphonamide
5-[4-[(2,3-Dimethyl-2H-indazol-6-yl)methylamino]pyrimidin-2-ylamino]-2-methylbenzenesulphonamide
  • Bioactive


Formel: C₂₁H₂₃N₇O₂S
Melting Pt: 285…289 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11616589
CAS-Nummer: 444731-52-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light yellow or beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.5 % in DMSO, warmed) Clear solution
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge