Granisetron-hydrochlorid ≥98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
462480010
ACRO462480010EA 196 EUR InStock
ACRO462480010
Granisetron-hydrochlorid ≥98%
Granisetron hydrochloride
  • Bioactive
Formel: C₁₈H₂₄N₄O
MW: 348.88 g/mol
Melting Pt: 284…290 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01747034
CAS-Nummer: 107007-99-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Solubility (1 % in water) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge