Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Paroxetine hydrochloride hemihydrate ≥98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

462630010 462630050
ACRO462630010EA 79.5 EUR InStock
ACRO462630010 ACRO462630050
Paroxetine hydrochloride hemihydrate ≥98%
Paroxetine hydrochloride hemihydrate
  • Bioactive


Formel: C₁₉H₂₀FNO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03658863
CAS-Nummer: 110429-35-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 2.0 to 3.0 %
Solubility (5 % in methanol) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 % (Platinum crucible)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge