Sunitinib malate
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
462640010
ACRO462640010EA 88.2 EUR InStock
ACRO462640010
Sunitinib malate
Sunitinib malate
  • Bioactive
Formel: C₂₂H₂₇FN₄O₂·C₄H₆O₅
MW: 532.6 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08282795
CAS-Nummer: 341031-54-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1 % in DMSO) Clear yellow to yellow-orange solution
HPLC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge