Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Eflornithine hydrochloride monohydrate

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

462700010 462700050 462700250
ACRO462700010EA 49 EUR InStock
ACRO462700010 ACRO462700050 ACRO462700250
Eflornithine hydrochloride monohydrate
Eflornithine hydrochloride monohydrate
  • Bioactive


Formel: C₆H₁₅ClF₂N₂O₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00242734
CAS-Nummer: 96020-91-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 6 to 9 %
Titration with HClO4 ≥97.5 % (dry substance)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge