Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Meropenem Trihydrat

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

462810010 462810050
ACRO462810010EA 79 EUR InStock
ACRO462810010 ACRO462810050
Meropenem Trihydrat
Meropenem Trihydrat
  • Bioactive


Formel: C₁₇H₃₁N₃O₈S
Siedepunkt: 627 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD08600005
CAS-Nummer: 119478-56-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Almost white to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -17° to -21° (20°C, 589 nm) (0.5 % in water)

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge