Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Risedronic acid sodium salt

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

462930010 462932500
ACRO462930010EA 257 EUR InStock
ACRO462930010 ACRO462932500
Risedronic acid sodium salt
Risedronic acid sodium salt
  • Bioactive


Formel: C₇H₁₀NNaO₇P₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01706268
CAS-Nummer: 115436-72-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 11.9 to 13.9 %
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge