Rizatriptan benzoate
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
462940010
ACRO462940010EA 196 EUR InStock
ACRO462940010
Rizatriptan benzoate
Rizatriptan benzoate
  • Bioactive
Formel: C₂₂H₂₅N₅O₂
Melting Pt: 178…180 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00866224
CAS-Nummer: 145202-66-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge