Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Silibinin

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

463030010 463030050 463030250
ACRO463030010EA 34.5 EUR InStock
ACRO463030010 ACRO463030050 ACRO463030250
Silibinin
Silibinin
  • Bioactive


Formel: C₂₅H₂₂O₁₀
Melting Pt: 164…174 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD03225424
CAS-Nummer: 22888-70-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Almost white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4 %
HPLC ≥97.5 % (mixture of A and B)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge