Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tylosin phosphate

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

463040010 463040050
ACRO463040010EA 80.8 EUR InStock
ACRO463040010 ACRO463040050
Tylosin phosphate
Tylosin phosphate
  • Bioactive


Formel: C₄₆H₇₇NO₁₇·H₃PO₄
MW: 1014.1 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06795692
CAS-Nummer: 1405-53-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1% in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥94 % (sum of tylosins A+B+C+D)

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge