Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Amifostine trihydrate

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

463100010 463102500
ACRO463100010EA 577 EUR InStock
ACRO463100010 ACRO463102500
Amifostine trihydrate
Amifostine trihydrate
  • Bioactive


Formel: C₅H₁₅N₂O₃PS·₃H₂O
MW: 268.27 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00453866
CAS-Nummer: 112901-68-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 18 to 22 %
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge