CHLOROFORM-D, FR DIE NMR-SPEKTROSKOPIE, 100.0 ATOM % D, STABILISIERT MIT SILBER 1 * 100 mL
Lieferant: ACROS ORGANICS
CHLOROFORM-D, FR DIE NMR-SPEKTROSKOPIE, 100.0 ATOM % D, STABILISIERT MIT SILBER 1 * 100 mL
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
CHLOROFORM-D, FÜR DIE NMR-SPEKTROSKOPIE, 100.0 ATOM % D, STABILISIERT MIT SILBER 1 * 100 mL ACRO464051000 1 * 100 mL
Hersteller-Artikelnummer:: 464051000
Lokale Artikelnummer:: ACRO464051000
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder