Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Clozapin

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

464280010 464280050
ACRO464280010EA 266 EUR InStock
ACRO464280010 ACRO464280050
Clozapin
Clozapine
  • Bioactive


Formel: C₁₈H₁₉ClN₄
MW: 326.83 g/mol
Melting Pt: 182…185 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00153785
CAS-Nummer: 5786-21-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge