Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Carteolol hydrochloride

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

464320010 464320050
ACRO464320010EA 109 EUR InStock
ACRO464320010 ACRO464320050
Carteolol hydrochloride
Carteolol hydrochloride
  • Bioactive


Formel: C₁₆H₂₄N₂O₃·HCl
Melting Pt: 278 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00941499
CAS-Nummer: 51781-21-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Solubility (0.3 g in 10 ml water) Clear colorless solution
HPLC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge