Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diethylcarbamazine

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

464510050 464510250
ACRO464510050EA 57.7 EUR InStock
ACRO464510050 ACRO464510250
Diethylcarbamazine
Diethylcarbamazine
  • Bioactive


Formel: C₁₀H₂₁N₃O
MW: 199.293 g/mol
Melting Pt: 49…51 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039124
CAS-Nummer: 90-89-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Almost white to yellow Crystals and chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge