Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Neratinib

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

464700010 464702500
ACRO464700010EA 264 EUR InStock
ACRO464700010 ACRO464702500
Neratinib
Neratinib
  • Bioactive


Formel: C₃₀H₂₉ClN₆O₃
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD09752958
CAS-Nummer: 698387-09-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (1% in DMSO) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge