Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

464730010 464730050
ACRO464730010EA 92 EUR InStock
ACRO464730010 ACRO464730050
Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate
Potassium trifluoro(trifluoromethyl)borate
  • Reagent for chemical synthesis


Formel: CHBF₆
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09038544
CAS-Nummer: 42298-15-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
NMR (19F-NMR) ≥96 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge