Schisandrin B ≥96%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
465142500
ACRO465142500EA 323 EUR InStock
ACRO465142500
Schisandrin B ≥96%
Schisandrin B
  • Bioactive
Formel: C₂₃H₂₈O₆
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00210555
CAS-Nummer: 61281-37-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥95.0 %
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge