Tolvaptan
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
465350010
ACRO465350010EA 661 EUR InStock
ACRO465350010
Tolvaptan
Tolvaptan
Formel: C₂₆H₂₅ClN₂O₃
MW: 448.94 g/mol
Melting Pt: 225.9°C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09838782
CAS-Nummer: 150683-30-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 97.5%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge