Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dexmedetomidine hydrochloride

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

465430010 465432500
ACRO465430010EA 572 EUR InStock
ACRO465430010 ACRO465432500
Dexmedetomidine hydrochloride
Dexmedetomidine hydrochloride
  • Bioactive


Formel: C₁₃H₁₆N₂·HCl
Melting Pt: 158 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12912677
CAS-Nummer: 145108-58-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 160 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +48° to +54° (20 °C, 589 nm) (1% in water)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge