Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Rutaecarpine

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


465982500
ACRO465982500EA 85.5 EUR InStock
ACRO465982500
Rutaecarpine
Rutaecarpine


Formel: C₁₈H₁₃N₃O
MW: 287.32 g/mol
Melting Pt: 259°C…260°C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00210551
CAS-Nummer: 84-26-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 259°C to 261°C
Loss on drying ≤ 0.5%
HPLC ≥ 97.5%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge