Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Locust bean gum

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


466670010 466672500
ACRO466670010EA 155 EUR InStock
ACRO466670010 ACRO466672500
Locust bean gum
Locust bean gum


Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131257
CAS-Nummer: 9000-40-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to light brown powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying =<12%
Residue after ignition =<1.2%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge