Idebenon
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
466770010
ACRO466770010EA 67.4 EUR InStock
ACRO466770010
Idebenon
Idebenone
Formel: C₁₉H₃₀O₅
Melting Pt: 52°C…55°C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00274552
CAS-Nummer: 58186-27-9
Merck Index: 13.4913
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51.0°C to 55.0°C
HPLC ≥ 98.0%
Loss on drying ≤ 0.5%
Solubility (5% in methanol) Clear to slight yellow to orange solution
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge