Ibrutinib
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
466802500
ACRO466802500EA 56.1 EUR InStock
ACRO466802500
Ibrutinib
Ibrutinib
Formel: C₂₅H₂₄N₆O₂
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD20261150
CAS-Nummer: 936563-96-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥ 98.0%
Water ≤ 1.0%
Solubility (0.5% in DMSO) Clear colorless solution
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge