Wolfram-Standardlösung, 1000 mg/L W in Wasser (aus W), Standard für ICP
Lieferant: ACTIVE MOTIF
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C066.W.L1
ACSDC066.W.L1EA 98.8 EUR InStock
ACSDC066.W.L1
Wolfram-Standardlösung, 1000 mg/L W in Wasser (aus W), Standard für ICP
Standards Kationischer Standards Wolfram-Standards
Haltbarkeit ab Versanddatum: 36 Monate – Lagerung unter normalen Laborbedingungen bei Temperaturen zwischen 15 und 25 °C.
Zertifizierungen: ISO 17034, 17025, 9001 zertifiziert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge