Lanthan-Standardlösung, 10.000 mg/l La in 5%iger Salpetersäure Standard für die ICP
Lieferant: ACTIVE MOTIF
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
C129.5NP.L1 C129.5NP.L25 C129.5NP.L5
ACSDC129.5NP.L1EA 186 EUR InStock
ACSDC129.5NP.L1 ACSDC129.5NP.L25 ACSDC129.5NP.L5
Lanthan-Standardlösung, 10.000 mg/l La in 5%iger Salpetersäure Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Lanthan-Standards
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge