Dimetridazol
Lieferant: ACTIVE MOTIF
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
SB32100.250MG
ACSDSB32100.250MGEA 71.2 EUR InStock
ACSDSB32100.250MG
Dimetridazol
Dimetridazol
Formel: C₅H₇N₃O₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00047046
CAS-Nummer: 551-92-8
EINECS: 209-001-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge