Decoquinate
Lieferant: ACTIVE MOTIF
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SB50590.100MG
ACSDSB50590.100MGEA 262 EUR InStock
ACSDSB50590.100MG
Decoquinate
Decoquinate
Formel: C₂₄H₃₅NO₅
Melting Pt: 242,..246 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00673686
CAS-Nummer: 18507-89-6
EINECS: 242-389-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge