Brilliant II probe MM with ROX
Lieferant: AGILENT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
600805 600806
AGLS600805EA 566 EUR InStock
AGLS600805 AGLS600806
Brilliant II probe MM with ROX
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
Brilliant II QPCR and QRT-PCR reagents were developed to maintain the high quality of original Brilliant product line, but with a significant improvement in sensitivity of detection, ensuring reproducible quantification even at low target concentrations.
  • Formulations available with low and high concentrations of ROX reference dye
  • Improved performance with earlier Ct detection across a wide dynamic range
  • Increased sensitivity of detection to low copy numbers
With the addition of ROX reference dye to our master mix, the reaction setup process is streamlined.
Achtung! Bitte beachten: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..