Brilliant II probe MM
Lieferant: AGILENT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
600804 600809 600810 600815 600818 600819 600827
AGLS600804EA 566 EUR InStock
AGLS600804 AGLS600809 AGLS600810 AGLS600815 AGLS600818 AGLS600819 AGLS600827
Brilliant II probe MM
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
Brilliant II QPCR and QRT-PCR reagents were developed for improved sensitivity of detection, ensuring reproducible quantification even at low target concentrations.
  • Greater flexibility for use with numerous different templates and targets
  • Developed on the Mx QPCR Systems
  • Passive reference dye to maximise performance on different instrument platforms
  • Multiplex kit for improved results on multiple targets
For faster experiments with earlier Ct's and greater reproducibility, Brilliant III Ultra-Fast master mixes can be used.
Achtung! Bitte beachten: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..