Brilliant III Probe MM, Agilent Technologies
Lieferant: AGILENT
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
600880 600881 600884 600885
732-3798EA 429 EUR InStock
732-3798 AGLS600881 AGLS600884 AGLS600885
Brilliant III Probe MM, Agilent Technologies
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
Brilliant III QPCR and QRT-PCR master mixes increase overall sensitivity and speed through the novel, quick-activating hot start and the engineered Taq-mutant.
  • Extremely fast while maintaining sensitivity
  • Greater resistance to common QPCR inhibitors (whole blood or NaCl)
  • Optimized fast cycling formulation ensures reliable and reproducible data with shorter run times
  • Convenient pre-blended formulations compatible with any sequence-specific probe detection chemistry
Brilliant III Ultra-Fast maintains amplification efficiency, R2, dynamic range and detection sensitivity all while shortening the total cycling time by approximately 60% compared to standard cycling.
Achtung! Bitte beachten: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..