Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-STN7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Lieferant: Agrisera

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

AS164098-HRP
AGRIAS164098-HRPEA 505 EUR InStock
AGRIAS164098-HRP
Anti-STN7 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Antikörper
STN7 (serine/threonine protein kinase) (EC=2.7.11.1) in Arabidopsis thaliana, and its Stt7 homologue in Chlamydomonas reinhardtii, is required for LHCII phosphorylation and for state transitions. The loss of this thylakoid-associated kinase blocked stn7 (stt7)-deficient mutants in state 1.

  • Recommended dilution - 1:1000 (WB)

This antibody is directly conjugated to HRP.

Type:
Antigen: STN7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Arabidopsis thaliana, Nicotiana tabacum

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge