Vitamin A acetat (synthetisch) ≥95% (durch HPLC)
Lieferant: AXXORA - ENZO LIFE SC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
ALX4600390001
ALEXALX4600390001EA 0 EUR InStock
ALEXALX4600390001
Vitamin A acetat (synthetisch) ≥95% (durch HPLC)
alle-trans-Retinylacetat
Soluble in ethanol, chloroform, and ether. Insoluble in water.
Formel: C₂₂H₃₂O₂
MW: 328.49 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00019413
CAS-Nummer: 127-47-9
EINECS: 204-844-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Purity (HPLC) ≥95%
Source Synthetic
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge