Paraformaldehyd 4% in PBS 91-93%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
J19943.K2
ALFAJ19943.K2EA 130 EUR InStock
ALFAJ19943.K2
Paraformaldehyd 4% in PBS 91-93%
Paraformaldehyd
Formel: (CH₂O)n
MDL Number: MFCD00133991
CAS-Nummer: 30525-89-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Form Colourless, clear solution
Assay (unspecified) (formaldehyde) 91 − 93%
pH (25 °C) 7,0 − 7,6
Concentration 1XPBS (0,01M)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge