[EN]HYDROMETER,M50SP,LOW,0.900 TO 0.950 1 * 1 ST
Lieferant: ALLA ATELIERS
[EN]HYDROMETER,M50SP,LOW,0.900 TO 0.950 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
[EN]HYDROMETER,M50SP,LOW,0.900 TO 0.950 1 * 1 ST ALLA350M09015649SP 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 350M09015649SP
Lokale Artikelnummer:: ALLA350M09015649SP
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder