Thermometer, Stabform, hnlich ASTM 73 C, weibelegt, -41,4-38,6:0,05C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetze nder blauer Spezialfllung, ganztauchend justiert, max.310x6-8mm, mit Hilfsskala bei 0C, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer, Stabform, hnlich ASTM 73 C, weibelegt, -41,4-38,6:0,05C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetze nder blauer Spezialfllung, ganztauchend justiert, max.310x6-8mm, mit Hilfsskala bei 0C, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Thermometer, Stabform, ähnlich ASTM 73 C, weißbelegt, -41,4-38,6:0,05°C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetze nder blauer Spezialfüllung, ganztauchend justiert, max.310x6-8mm, mit Hilfsskala bei 0°C, mit Werkprüfschein bei 0°C 1 * 1 ST AMARA301034-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A301034-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARA301034-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder