Thermom. hnlich ASTM 110 C, Stabform, weibelegt, 133,6+136,4:0,05C, mit nicht benetzender blauer spezialFlling., ganztauchend justiert, 305x6-8mm, kalibrierfhig, widerstandsfhige Einfrbung, mit Hilfsskala bei 0C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermom. hnlich ASTM 110 C, Stabform, weibelegt, 133,6+136,4:0,05C, mit nicht benetzender blauer spezialFlling., ganztauchend justiert, 305x6-8mm, kalibrierfhig, widerstandsfhige Einfrbung, mit Hilfsskala bei 0C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Thermom. ähnlich ASTM 110 C, Stabform, weißbelegt, 133,6+136,4:0,05°C, mit nicht benetzender blauer spezialFülling., ganztauchend justiert, 305x6-8mm, kalibrierfähig, widerstandsfähige Einfärbung, mit Hilfsskala bei 0°C 1 * 1 ST AMARA301474-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A301474-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARA301474-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder