Thermometer hnlich IP 38 C, Stabform, weibelegt, 23+27:0,1C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blau er Spezialfllung, ganztauchend justiert, 260mm lang, widerstandsfhige Einfrbung mit Werkprfschein bei +23C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich IP 38 C, Stabform, weibelegt, 23+27:0,1C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blau er Spezialfllung, ganztauchend justiert, 260mm lang, widerstandsfhige Einfrbung mit Werkprfschein bei +23C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Thermometer ähnlich IP 38 C, Stabform, weißbelegt, 23+27:0,1°C, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, mit nicht benetzender blau er Spezialfüllung, ganztauchend justiert, 260mm lang, widerstandsfähige Einfärbung mit Werkprüfschein bei +23°C 1 * 1 ST AMARA340540-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A340540-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARA340540-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder