Thermometer hnlich IP 39 C, Stabform, weibelegt, -1+38:0,1C, rote Spezialfllung, widerstandsfhige Einfrbung, kalibrierfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich IP 39 C, Stabform, weibelegt, -1+38:0,1C, rote Spezialfllung, widerstandsfhige Einfrbung, kalibrierfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Thermometer ähnlich IP 39 C, Stabform, weißbelegt, -1+38:0,1°C, rote Spezialfüllung, widerstandsfähige Einfärbung, kalibrierfähig 1 * 1 ST AMARA340550-FL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A340550-FL
Lokale Artikelnummer:: AMARA340550-FL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder