Thermometer hnlich IP 60 C, Stabform, weibelegt, -2+80:0,2C, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillar innenbeschichtung, ganztauchend justiert, 395x6-8mm, widerstandsfhige Einfrbung, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich IP 60 C, Stabform, weibelegt, -2+80:0,2C, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillar innenbeschichtung, ganztauchend justiert, 395x6-8mm, widerstandsfhige Einfrbung, mit Werkprfschein bei 0C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Thermometer ähnlich IP 60 C, Stabform, weißbelegt, -2+80:0,2°C, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillar innenbeschichtung, ganztauchend justiert, 395x6-8mm, widerstandsfähige Einfärbung, mit Werkprüfschein bei 0°C 1 * 1 ST AMARA340810-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A340810-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARA340810-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder