Thermometer hnlich S.T.P.T.C. T 20d, Stabform, weibelegt, 175+275:0,5C, Lnge 430mm, Eintauch 100mm, Gallium-Fllung, widerstands fhige Einfrbung, eichfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich S.T.P.T.C. T 20d, Stabform, weibelegt, 175+275:0,5C, Lnge 430mm, Eintauch 100mm, Gallium-Fllung, widerstands fhige Einfrbung, eichfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Thermometer ähnlich S.T.P.T.C. T 20d, Stabform, weißbelegt, 175+275:0,5°C, Länge 430mm, Eintauch 100mm, Gallium-Füllung, widerstands fähige Einfärbung, eichfähig 1 * 1 ST AMARA400150-GA 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A400150-GA
Lokale Artikelnummer:: AMARA400150-GA
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder