Thermometer hnlich S.T.P.T.C. T 24d, Stabform, weibelegt, 72+82:0,05C, Lnge 400mm, Eintauch 100mm, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, widerstandsfhige Einfrbung, mit Werkprfschein bei +80C 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich S.T.P.T.C. T 24d, Stabform, weibelegt, 72+82:0,05C, Lnge 400mm, Eintauch 100mm, mit nicht benetzender blauer Spezialfllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, widerstandsfhige Einfrbung, mit Werkprfschein bei +80C 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Thermometer ähnlich S.T.P.T.C. T 24d, Stabform, weißbelegt, 72+82:0,05°C, Länge 400mm, Eintauch 100mm, mit nicht benetzender blauer Spezialfüllung, mit spezieller Kapillarinnenbeschichtung, widerstandsfähige Einfärbung, mit Werkprüfschein bei +80°C 1 * 1 ST AMARA400190-CB 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A400190-CB
Lokale Artikelnummer:: AMARA400190-CB
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder