Thermometer hnlich S.T.P.T.C. T 25d, weibelegt, -55-25:0,1C, Lnge 400mm, Eintauch 100mm, Toluol-Fllung, kalibrierfhig 1 * 1 ST
Lieferant: AMARELL, ARNO
Thermometer hnlich S.T.P.T.C. T 25d, weibelegt, -55-25:0,1C, Lnge 400mm, Eintauch 100mm, Toluol-Fllung, kalibrierfhig 1 * 1 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Thermometer ähnlich S.T.P.T.C. T 25d, weißbelegt, -55-25:0,1°C, Länge 400mm, Eintauch 100mm, Toluol-Füllung, kalibrierfähig 1 * 1 ST AMARA400200-TOL 1 * 1 ST
Hersteller-Artikelnummer:: A400200-TOL
Lokale Artikelnummer:: AMARA400200-TOL
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder